Läs mer
Thermo Scientific™ Engångsbruk BioProcess Container , 2D, Aegis™ 5-14, 2 portar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17859776 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17859776 3 l
17899756 50 ml
17809696 100 ml
17829766 250 ml
17839766 500 ml
17899686 1 l
17849776 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17859776 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31265.17
De Thermo Scientific Engångsbruk BPC är sammansatt av Aegis 5-14 film, en enkelväv, femlagers fri film från djurursprung.
De Thermo Scientific Engångsbruk BPC är sammansatt av Aegis 5-14 film, en enkelväv, femlagers fri film från djurursprung.
Drag:
• Alla BPC:er är konstruerade i en ISO 7 (Klass 10 000) renrum, som uppfyller cGMP-standarder.
• Tillverkad med branschledande Aegis 5-14 film
• C-flex slang som kan användas med slangsvets och olika anslutningsmöjligheter
• Flexibel och ekonomisk lösning för att uppdatera eller öka din bioreaktorkapacitet
• Lämplig för både suspension och vidhäftande kulturer
• Konfigurerbar för att möta dina processbehov, inklusive alternativ för engångsavkänning (DO, pH och tryck)
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik Välj
från ett stort komponentbibliotek– med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil.
• Kontaktdon —snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar.
• Filter —som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och gasfilter.
• Slang —termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon.
• Provportar —septum-stil och nålfria portar.
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 l
Kvantitet 3000 mL
Slangstil TPE