Läs mer
Thermo Scientific™ Engångsbruk BioProcess Container , 2D, Aegis™ 5-14, 3 portar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific Engångsbruk BPC är sammansatt av Aegis 5-14 film, en enkelväv, femlagers fri film från djurursprung.
Drag:
• Alla BPC:er är konstruerade i en ISO 7 (Klass 10 000) renrum, som uppfyller cGMP-standarder.
• Tillverkad med branschledande Aegis 5-14 film
• C-flex slang som kan användas med slangsvets och olika anslutningsmöjligheter
• Flexibel och ekonomisk lösning för att uppdatera eller öka din bioreaktorkapacitet
• Lämplig för både suspension och vidhäftande kulturer
• Konfigurerbar för att möta dina processbehov, inklusive alternativ för engångsavkänning (DO, pH och tryck)
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik Välj
från ett stort komponentbibliotek– med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil.
• Kontaktdon —snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar.
• Filter —som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och gasfilter.
• Slang —termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon.
• Provportar —septum-stil och nålfria portar.
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Kvantitet | 10 L |
| Slangstil | TPE |