Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics Engångsbioprocess Standard 3D-liners för cylindriska tankar
Beskrivning
- Finns i storlekar från 20 L till 500 L.
- Konstruerad av flerskiktsfilmstruktur med LLDPE som kontaktlager för vätska och EVOH som gasbarriär, vilket säkerställer kemisk kompatibilitet, hållbarhet och skydd mot syreinträngning.
- Filmtjocklek: 5,0 mil (sidovägg) / 7 mil (nederst)
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 200 L |
| Material | LLDPE |
| Produkttyp | 3D-liner |
| För användning med (utrustning) | Cylindrisk tank |
| Port detalj | 0-portar |
| Filmbeskrivning | 5-lagers film |
| Slangstil | Ingen tubing |