Läs mer
Masterflex™ Engångssensorer för flödesrör
Produktkod. 16649872
Change view
Vattenflöde:
0,03 till 2 l/min
0,06 till 2 L/min.
0,50 till 20 L/min.
1,50 till 40 L/min.
3 till 200 L/min.
Typ:
Flödessensor (Clip-mount)
Flödessensor (Tubeholder)
Flödessensor (klickmontering)
Flödessensor (klämmfäste)
Material:
PFA
PVDF
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vattenflöde Typ Material unitSize
16649872 0,03 till 2 l/min Flödessensor (klämmfäste) PVDF Varje
16689872 0,03 till 2 l/min Flödessensor (Clip-mount) PVDF Varje
16679862 0,03 till 2 l/min Flödessensor (Tubeholder) PVDF Varje
16629872 0,06 till 2 L/min. Flödessensor (klämmfäste) PFA -
16609872 0,06 till 2 L/min. Flödessensor (klickmontering) PFA -
16669872 0,06 till 2 L/min. Flödessensor (Clip-mount) PFA -
16639872 0,50 till 20 L/min. Flödessensor (klämmfäste) PFA -
16619872 0,50 till 20 L/min. Flödessensor (klickmontering) PFA -
16679872 0,50 till 20 L/min. Flödessensor (Clip-mount) PFA -
16659872 0,50 till 20 L/min. Flödessensor (klämmfäste) PVDF -
16699872 0,50 till 20 L/min. Flödessensor (Clip-mount) PVDF -
16689862 0,50 till 20 L/min. Flödessensor (Tubeholder) PVDF Varje
16669862 1,50 till 40 L/min. Flödessensor (Clip-mount) PFA Varje
16699862 3 till 200 L/min. Flödessensor (Tubeholder) PVDF Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16649872 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 2450709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6910.00 SEK
    5097.32 SEK / Paket med 1
    Save 1812.68 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bygg ett komplett flödessensorsystem för engångsbruk som kan anpassas till vilken applikation som helst
  • Modulära utbytbara flödessensorsystem med engångsdesign
  • Exakta mätvärden vid lågt flöde: ±1 %
  • Låg driftskostnad, engångsflödesrör för optimal produktion utan kontaminering
  • Idealiskt för engångsanvändning, men också lämpligt för långtidsmätning
  • Flödesrör och turbinsensorer produceras och testas under renrumsförhållanden
Specifications
Visningstyp Hold (Håll)
Spänning 5/24 VDC
Typ Flödessensor (klämmfäste)
Vattenflöde 0,03 till 2 l/min
Max. Driftstemperatur (engelska) 176 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Material PVDF