Läs mer
Masterflex™ Engångssensorer för flödesrör
Produktkod. 16659872
Vattenflöde:
0,03 till 2 LPM
0,06 till 2 LPM
0,50 till 20 LPM
1,50 till 40 LPM
3 till 200 LPM
Typ:
Flödessensor
Material:
PFA
PVDF
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16659872
Brand: Masterflex™ 2450710
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bygg ett komplett flödessensorsystem för engångsbruk som kan anpassas till vilken applikation som helst
  • Modulära utbytbara flödessensorsystem med engångsdesign
  • Noggranna mätvärden vid lågt flöde: ± 1 %
  • Låg driftskostnad, engångsflödesrör för optimal kontamineringsfri produktion
  • Idealisk för engångsapplikationer, men även lämplig för långtidsmätning
  • Flödesrör och turbinsensorer produceras och testas under renrumsförhållanden
Specifikationer
Visningstyp Hold (Håll)
Spänning 5/24 VDC
Typ Flödessensor
Vattenflöde 0,50 till 20 LPM
Max. Driftstemperatur (engelska) 176 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Material PVDF