Läs mer
Masterflex™ Engångssensorer för flödesrör
Produktkod. 16699862
Change view
Vattenflöde:
0,03 till 2 LPM
0,06 till 2 LPM
0,50 till 20 LPM
1,50 till 40 LPM
3 till 200 LPM
Typ:
Flödessensor
Material:
PFA
PVDF
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vattenflöde Typ Material unitSize
16699862 3 till 200 LPM Flödessensor PVDF Varje
16649872 0,03 till 2 LPM Flödessensor PVDF Varje
16689872 0,03 till 2 LPM Flödessensor PVDF Varje
16679862 0,03 till 2 LPM Flödessensor PVDF Varje
16629872 0,06 till 2 LPM Flödessensor PFA -
16609872 0,06 till 2 LPM Flödessensor PFA -
16669872 0,06 till 2 LPM Flödessensor PFA -
16639872 0,50 till 20 LPM Flödessensor PFA -
16619872 0,50 till 20 LPM Flödessensor PFA -
16679872 0,50 till 20 LPM Flödessensor PFA -
16659872 0,50 till 20 LPM Flödessensor PVDF -
16699872 0,50 till 20 LPM Flödessensor PVDF -
16689862 0,50 till 20 LPM Flödessensor PVDF Varje
16669862 1,50 till 40 LPM Flödessensor PFA Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16699862 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 2450704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bygg ett komplett flödessensorsystem för engångsbruk som kan anpassas till vilken applikation som helst
  • Modulära utbytbara flödessensorsystem med engångsdesign
  • Noggranna mätvärden vid lågt flöde: ± 1 %
  • Låg driftskostnad, engångsflödesrör för optimal kontamineringsfri produktion
  • Idealisk för engångsapplikationer, men även lämplig för långtidsmätning
  • Flödesrör och turbinsensorer produceras och testas under renrumsförhållanden
Specifikationer
Visningstyp Hold (Håll)
Spänning 5/24 VDC
Typ Flödessensor
Vattenflöde 3 till 200 LPM
Max. Driftstemperatur (engelska) 176 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Material PVDF