Beskrivning
- Modulära utbytbara flödessensorsystem med engångsdesign
- Exakta mätvärden vid lågt flöde: ±1 %
- Låg driftskostnad, engångsflödesrör för optimal produktion utan kontaminering
- Idealiskt för engångsanvändning, men också lämpligt för långtidsmätning
- Flödesrör och turbinsensorer produceras och testas under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | Hold (Håll) |
| Spänning | 5/24 VDC |
| Typ | Flödessensor (Clip-mount) |
| Vattenflöde | 0,50 till 20 L/min. |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 176 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C |
| Material | PVDF |