Läs mer
Masterflex™ Engångsanordning för gammabestrålad provtagningsflaska
Masterflex™ Engångsanordning för gammabestrålad provtagningsflaska överför, prover och lagrar säkert biofarmaceutiska produkter och reagens
Brand: Masterflex™ 95644-26
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Säker kapsyl/slang i ett stycke eliminerar kontaminering och produktförlust på grund av lösa anslutningar
- Sammansättningar är gammabestrålade - eliminerar arbets- och valideringskostnader i samband med montering och rengöring
Specifikationer
Gammabestrålad | |
1 L |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Masterflex™ Engångsanordning för gammabestrålad provtagningsflaska > 1000 mL
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering