Läs mer
Masterflex™ Engångsanordning för gammabestrålad provtagningsflaska
Produktkod. 16679561 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16679561 125 ml -
16689561 250 ml -
16699561 500 ml Varje
16609571 1 l -
16619571 2 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16679561 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9564420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 SEK
    856.44 SEK / Paket med 1
    Save 413.56 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 15-02-2027
Masterflex™ Engångsanordning för gammabestrålad provtagningsflaska överför, prover och lagrar säkert biofarmaceutiska produkter och reagens
  • Säker kapsyl/slang i ett stycke eliminerar kontaminering och produktförlust på grund av lösa anslutningar
  • Sammansättningar är gammabestrålade - eliminerar arbets- och valideringskostnader i samband med montering och rengöring
Specifikationer
Beskrivning Gammabestrålad
Kapacitet (metrisk) 125 ml