Läs mer
Masterflex™ Engångsanordning för gammabestrålad provtagningsflaska
Produktkod. 16689561
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16689561
Brand: Masterflex™ 9564422
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Masterflex™ Engångsanordning för gammabestrålad provtagningsflaska överför, prover och lagrar säkert biofarmaceutiska produkter och reagens
  • Säker kapsyl/slang i ett stycke eliminerar kontaminering och produktförlust på grund av lösa anslutningar
  • Sammansättningar är gammabestrålade - eliminerar arbets- och valideringskostnader i samband med montering och rengöring
Specifikationer
Beskrivning Gammabestrålad
Kapacitet (metrisk) 250 mL