Läs mer
Skytec™ Engångshandske AQL 0.65 TX565
Produktkod. 30689995 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30689995 Liten
30689992 X-Small
30689993 Intermediär
30689996 Betydande
30689997 X-large
30689990 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30689995 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer SKG00565ID
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.30 SEK
    104.10 SEK / Paket med 100
    Save 238.20 SEK
    69% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Premiumprestanda, puderfri, förlängd manschett med 100% nitril
Skytec TX565 är dubbel certifierad (industriell och medicinsk), extremt stark och med högre kemisk och stickbeständighet än vanliga nitril-engångsapparater
  • 100 % premium nitril
  • Handflatetjocklek 0,14 mm, vikt 8,5 g (storlek M), 240 mm lång
  • Hög motståndskraft mot penetration och utskjutning av många kemikalier
  • Klorerad invändigt för att ge mer komfort och minska friktionen när man tar på sig
  • Godkänd för livsmedelshantering
  • Medicinteknisk produkt-kompatibel (MDD 93/42/EEC), uppfyller EN455 (alla delar)
  • Antistatiska egenskaper på grund av nitrilens inneboende antistatiska egenskaper
  • Silikonfritt för användning vid limning/målning (färger, beläggningar, grundfärger, lim)
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455
Klorerad Ja
Användningsområden Sjukvård, Industriell, Lab
Färg Lila
Finger Thickness (English) 4,72 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,72 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Produkttyp Engångshandskar
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 4,72 tum
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER J, K, P, T
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED virusskydd
Handske manschettstil Pärlbeat
Foder Olinjerat