Läs mer
Skytec™ Engångshandske AQL 0.65 TX566
Produktkod. 30689994 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30689994 Betydande
30689998 X-Small
30690000 Liten
30689991 Intermediär
30689989 X-large
30689999 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30689994 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer SKG00566IH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.12 SEK
    115.90 SEK / Paket med 50
    Save 82.22 SEK
    41% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Premiumprestanda, puderfri handske med förlängd manschett för att skydda underarmen
Nitrilhandske med engångshandske med AQL på 0,65. Dubbel certifierad (industriell och medicinsk), extremt stark och med högre kemisk och punkteringsbeständighet än vanliga nitril-engångsprodukter
  • 100 % premium nitril
  • Handflatetjocklek 0,14 mm, vikt 10 g (storlek M)
  • Hög motståndskraft mot penetration och utskjutning av många kemikalier
  • Klorerad invändigt för att ge mer komfort och minska friktionen när man tar på sig
  • Puderfritt, latexfritt, icke-sterilt, AQL 0,65
  • Godkänd för livsmedelshantering
  • Medicinteknisk produkt-kompatibel (MDD 93/42/EEC), uppfyller EN455 (alla delar)
  • Förlängd manschett (300 mm lång) för att skydda underarmen
  • Antistatiska egenskaper på grund av nitrilens inneboende antistatiska egenskaper
  • Silikonfritt för användning vid limning/målning (färger, beläggningar, grundfärger, lim)
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455
Klorerad Ja
Användningsområden Sjukvård, Industriell, Lab
Färg Lila
Finger Thickness (English) 4,72 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,72 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Produkttyp Engångshandskar
Storlek Betydande
Tjocklek (engelska) 4,72 tum
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER J, K, P, T
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED virusskydd
Handske manschettstil Pärlbeat
Foder Olinjerat