Läs mer
Axygen™ Enkelbrunns högprofilsreagensbehållare
Produktkod. 11320275 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
240 mL
282 mL
290 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kanaler:
8
12
96
384
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Kanaler Förpackningsstorlek
11320275 282 mL Sterila 384 Paket med 25
11310275 282 mL Icke-steril 384 Paket med 25
11360275 290 mL Sterila 8 Paket med 25
11300275 290 mL Sterila 12 Paket med 25
11370275 240 mL Icke-steril 96 Paket med 25
11350275 290 mL Icke-steril 8 Paket med 25
11390265 290 mL Icke-steril 12 Paket med 25
11380275 240 mL Sterila 96 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11320275 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer RESSW384HPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4005.00 SEK
    2814.24 SEK / Paket med 25
    Save 1190.76 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-02-2027
Tillverkad med ny polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet
Corning erbjuder ett komplett sortiment av Axygen reagensbehållare med en och flera brunnar som finns tillgängliga i flera format för automatiserad och manuell användning. Alla reservoarer är designade för att överensstämma med standardmåtten för ANSI/SLAS-fotavtryck för mikroplattor och är kompatibla med de flesta automationsarbetsstationer. Reagensbehållare är tillverkade av polypropen för utmärkt kemisk resistens.
  • Hållbar och kostnadseffektiv
  • Olika format för flera applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI/SLAS, RNase/DNas-fri, icke-pyrogen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 282 mL
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
Förpackning Individuellt inslagna; 25/Cs.
Kanaler 384
Disponibel Engångsbruk