Läs mer
Axygen™ Enkelbrunns högprofilsreagensbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11360275 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
240 mL
282 mL
290 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Kanaler:
8
12
96
384
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11360275
Brand: Axygen™ RESSW8HPSI
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med ny polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet
Corning erbjuder ett komplett sortiment av Axygen reagensbehållare med en och flera brunnar som finns tillgängliga i flera format för automatiserad och manuell användning. Alla reservoarer är designade för att överensstämma med standardmåtten för ANSI/SLAS-fotavtryck för mikroplattor och är kompatibla med de flesta automationsarbetsstationer. Reagensbehållare är tillverkade av polypropen för utmärkt kemisk resistens.
  • Hållbar och kostnadseffektiv
  • Olika format för flera applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI/SLAS, RNase/DNas-fri, icke-pyrogen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 290 mL
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Förpackning Individuellt inslagna; 25/Cs.
Kanaler 8
Disponibel Engångsbruk