Beskrivning
Corning erbjuder ett komplett sortiment av Axygen reagensbehållare med en och flera brunnar som finns tillgängliga i flera format för automatiserad och manuell användning. Alla reservoarer är designade för att överensstämma med standardmåtten för ANSI/SLAS-fotavtryck för mikroplattor och är kompatibla med de flesta automationsarbetsstationer. Reagensbehållare är tillverkade av polypropen för utmärkt kemisk resistens.
- Hållbar och kostnadseffektiv
- Olika format för flera applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI/SLAS, RNase/DNas-fri, icke-pyrogen |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 282 mL |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reagensreservoar |
| Förpackning | Individuellt inslagna; 25/Cs. |
| Kanaler | 384 |
| Disponibel | Engångsbruk |