Läs mer
Axygen™ Enstaka brunns lågprofilreagensbehållare
Produktkod. 11301974 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
86 mL
90 mL
92 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kanaler:
1
96
384
Förpackning:
25/Cs.
Individuellt inslagna; 25/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Kanaler Förpackning Förpackningsstorlek
11301974 86 mL Icke-steril 96 25/Cs. Paket med 25
11330275 92 mL Icke-steril 384 25/Cs. Paket med 25
11370265 90 mL Icke-steril 1 25/Cs. Paket med 25
11340275 92 mL Sterila 384 Individuellt inslagna; 25/Cs. Paket med 25
11380265 90 mL Sterila 1 Individuellt inslagna; 25/Cs. Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11301974 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer RESSW96LP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4109.19 SEK
    3938.95 SEK / Paket med 25
    Save 170.24 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-03-2027
Tillverkad med ny polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet
Corning erbjuder ett komplett sortiment av Axygen reagensbehållare med en och flera brunnar som finns tillgängliga i flera format för automatiserad och manuell användning. Alla reservoarer är designade för att överensstämma med standardmåtten för ANSI/SLAS-fotavtryck för mikroplattor och är kompatibla med de flesta automationsarbetsstationer. Reagensbehållare är tillverkade av polypropen för utmärkt kemisk resistens.
  • Hållbar och kostnadseffektiv
  • Olika format för flera applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI/SLAS, RNase/DNas-fri, icke-pyrogen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 86 mL
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
Förpackning 25/Cs.
Kanaler 96
Disponibel Engångsbruk