Läs mer
Axygen™ Enbrunnsreagensreservoar med 96 brunnsbottenrännor, hög profil, steril
Produktkod. 30306807 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25/Cs.
Produktkod. Kvantitet
30306807 25/Cs.
1 options
Produktkod. 30306807 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer RESSW96HPSIM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4166.80 SEK
    3990.14 SEK / Paket med 25
    Save 176.66 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
96-brunnsreservoar utformad för att möjliggöra samlingspooler vid bottenytan för att hjälpa till att minimera dödvolym.
  • Varumärket Axygen erbjuder ett komplett sortiment av reservoarer för enskilda brunnar och flera brunnar som finns i många olika format för automatiserade och manuella tillämpningar
  • Alla reservoarer är utformade för att uppfylla ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor – Footprint Dimensions och är kompatibla med de flesta automationssystem
  • Tillverkad med jungfrulig polypropen för utmärkt kemisk beständighet
  • Diamantformade brunnsserier: 96 eller 384 brunnssamlingspooler vid bottenytan hjälper till att minimera dödvolym, RNase-/DNase-fria, icke-pyrogena, sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoaren
För användning med (applikation) Håll och distribuera vätskor
Kvantitet 25/Cs.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel För engångsbruk
Bottenform Plan