missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sinigrin Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sinigrin Monohydrate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 415.0009 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?