missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sinorphan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sinorphan |
| CAS | 112573-73-6 |
| Molekylformel | C21 H23 N O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[(2S)-2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Phenylmethyl Ester, BAY-y 7432, BP 1.02, Ecadotril, S 049 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)/t19-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)SC[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl 2-[[(2S)-2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.48 |
| Formel vikt | 385.1348 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?