Läs mer
Sipeimine, MedChemExpress
Beskrivning
Sipeimine is a natural product isolated from Fritillaria ussuriensis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sipeimine |
| CAS | 61825-98-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H43NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Imperialine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (19.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | C[C@@]([C@@]1([H])C2=O)(CC[C@H](O)C1)[C@]3([H])[C@](C2)([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@@]5([H])CN(C[C@@H](C)CC6)[C@]6([H])[C@]4(O)C)([H])[C@@]5([H])C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.64 |
| Visa mer |