Beskrivning
En anordning för snabb och enkel överföring av lågviskösa vätskor från behållare på olika höjder med hjälp av sifoneringsprincipen: vätska behöver bara grundas en gång, därför särskilt praktisk för fullständig evakuering av behållare. Lämplig för livsmedel.
- LDPE/PVC
- Pumpkapacitet 9L/min
- Med robust kulventil av polypropen
- Bra sikt på medium tack vare genomskinliga slangar
- Böjskydd för slangen med upphängningsögla
- Kostnadseffektiv påfyllningsenhet om tappning inte behöver ske regelbundet
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 9 l/min. |
| Inkluderar | 15 mm slang |
| Vikt (metrisk) | 25 kg |
| Djup (metriskt) | 100 cm |
| Pumpslangens längd | 100 cm |
| Motståndsegenskaper | Solvents |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Sifonpump |
| För användning med (utrustning) | For containers up to 1 L |