Läs mer
Sipoglitazar, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sipoglitazar |
| CAS | 342026-92-0 |
| Molekylformel | C25 H25 N3 O4 S |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 3-[3-Ethoxy-1-[4-(2-phenyl-4-thiazolylmethoxy)benzyl]-1H-pyrazol-4-yl]propionic Acid, 3-[3-Ethoxy-1-[4-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzyl]-1H-pyrazol-4-yl]propionic Acid, 3-Ethoxy-1-[[4-[(2-phenyl-4-thiazolyl)methoxy]phenyl]methyl]-1H-pyrazole-4-propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N3O4S/c1-2-31-24-20(10-13-23(29)30)15-28(27-24)14-18-8-11-22(12-9-18)32-16-21-17-33-25(26-21)19-6-4-3-5-7-19/h3-9,11-12,15,17H,2,10,13-14,16H2,1H3,(H,29,30) |
| LEDER | CCOc1nn(Cc2ccc(OCc3csc(n3)c4ccccc4)cc2)cc1CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[3-ethoxy-1-[[4-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]phenyl]methyl]pyrazol-4-yl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.55 |
| Formel vikt | 463.1566 |