Läs mer
Siponimod, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Siponimod |
| CAS | 1230487-00-9 |
| Molekylformel | C29H35F3N2O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[[4-[(1E)-1-[[[4-Cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]imino]ethyl]-2-ethylphenyl]methyl]-3-azetidinecarboxylic Acid, 1-(4-[1-[(E)-4-Cyclohexyl-3-trifluoromethyl-benzyloxyimino]-ethyl]-2-ethyl-benzyl)-azetidine-3-carboxylic Acid, BAF 312 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35F3N2O3/c1-3-21-14-23(10-11-24(21)15-34-16-25(17-34)28(35)36)19(2)33-37-18-20-9-12-26(22-7-5-4-6-8-22)27(13-20)29(30,31)32/h9-14,22,25H,3-8,15-18H2,1-2H3,(H,35,36)/b33-19+ |
| LEDER | CCc1cc(ccc1CN2CC(C2)C(=O)O)\C(=N\OCc3ccc(C4CCCCC4)c(c3)C(F)(F)F)\C |
| IUPAC-namn | 1-[[4-[(E)-N-[[4-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]-C-methylcarbonimidoyl]-2-ethylphenyl]methyl]azetidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.6 |
| Formel vikt | 516.26 |