Läs mer
Thermo Scientific™ Sipper Systems för GENESYS –40 180& BioMate 160 spektrofotometrar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Minimera provhantering och minska användningen av förbrukningsvaror med sipper provhållare. Integrerat komplett sipper system funktioner:
- Styrs av programvara ombord på instrumentet
- Drivs av extern AC/DC strömförsörjningsenhet
- Smutta efter tid eller kalibrera för att smutta efter volym
- Förprogrammerade och anpassade sip-sekvenser
- Tre pumphastigheter
- Stöder silikonslangar med en väggtjocklek på 1,6 mm
- C-Flex och Viton rörmaterial stöds i mer begränsade storlekar
Sipper-system tillgängliga för utvalda GENESYS™ och BioMate™ spektrofotometrar, se beställningstabell för specifika produktkompatibiliteter.
Innehåller:
- Sipperpump med pumphuvud
- Insats för provfack med kyvetthållare och svanhalsaspirationsrörguide
- Kvartsflödescell med anslutningsslang
- Kabel för anslutning till instrument
- 30 cm av L/S 16 silikonslangar
- Flerspänningsnätaggregat & specificerad strömkabel
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometrar |
| Inkluderar | Sipper System + EU-strömkabel |