missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Siramesine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Siramesine (Lu 28-179) hydrochloride is a potent sigma-2 receptor agonist. Siramesine hydrochloride has a subnanomolar affinity for sigma-2 receptors (IC50=0.12 nM) and exhibits a 140-fold selectivity for sigma-2 receptors over sigma-1 receptors (IC50=17 nM). Siramesine hydrochloride triggers cell death through destabilisation of mitochondria, but not lysosomes. Anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Siramesine hydrochloride |
| CAS | 224177-60-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H32ClFN2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Lu 28-179 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (85.53 mM) |
| LEDER | FC1=CC=C(N2C=C(CCCCN3CCC4(CC3)OCC5=C4C=CC=C5)C6=C2C=CC=C6)C=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 491.04 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?