missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Siramesine Hydrochloride
Beskrivning
Siramesine hydrochloride is a high affinity σ receptor agonist (Ki values are 0.19 and 17 nM for σ2 and σ1 receptors, respectively). Displays anxiolytic and antidepressant effects in rodents. Also induces cell death in tumor cell lines.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1'-[4-[1-(4-Fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]butyl]spiro[isobenzofuran-1(3H),4'-piperidine hydrochloride |
| CAS | 224177-60-0 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C30H31FN2O.HCl |
| Formel vikt | 491.04 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?