Läs mer
Siremadlin, MedChemExpress
Beskrivning
Siremadlin (NVP-HDM201) is a potent, orally bioavailable and highly specific p53-MDM2 interaction inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Siremadlin |
| CAS | 1448867-41-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H24Cl2N6O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | NVP-HDM201 HDM201 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 56.75 mg/mL (102.18 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC(Cl)=CN(C)C2=O)[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1N=C(C5=CN=C(OC)N=C5OC)N4C(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 555.41 |
| Visa mer |