Läs mer
Siremadlin (R Enantiomer), MedChemExpress
Beskrivning
Siremadlin R Enantiomer (NVP-HDM201 R Enantiomer) is the R enantiomer of Siremadlin. Siremadlin is a potent and highly specific MDM-2/p53 inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Siremadlin (R Enantiomer) |
| CAS | 1448867-42-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H24Cl2N6O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | NVP-HDM201 (R Enantiomer) HDM201 (R Enantiomer) |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 56.75 mg/mL (102.18 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC(Cl)=CN(C)C2=O)[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1N=C(C5=CN=C(OC)N=C5OC)N4C(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 555.41 |
| Visa mer |