Läs mer
Berthold Technologies Sirius 2 injektionsprovhållare/reflektor för mikrofugeampler
Produktkod. 31777424 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Luminescensanalyser
Produktkod. För användning med (applikation)
31777424 Luminescensanalyser
1 options
Produktkod. 31777424 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 84720
Beräknad leverans: 20-11-2026
Valfri provhållare för mätning och injicering i mikrocentrifugrör.
  • Standardprovhållare stödjer luminescensrör (12 mm i diameter, 55 mm eller 75 mm lång)
  • Inte kompatibel med mikrocentrifugrör
  • Valfri provhållare möjliggör mätning och injektion i mikrocentrifugrör
Specifikationer
Typ Adapter
Färg Svart
För användning med (applikation) Luminescensanalyser
För användning med (utrustning) Sirius 2 LB 9526 rörluminometer