Läs mer
Berthold Technologies Sirius 2 LB 9526 rörluminometer
Produktkod. 31777398 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Inkluderar:
1 injektor
2-injektor
Utan injektor
Anslutningstyp:
PC-funktion
Pekskärmsdrift
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Anslutningstyp
31777398 1 injektor Pekskärmsdrift
31777324 Utan injektor Pekskärmsdrift
31777397 2-injektor Pekskärmsdrift
31777310 Utan injektor PC-funktion
31777298 1 injektor PC-funktion
31777348 2-injektor PC-funktion
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31777398 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 8401802
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kompakt, känslig rörluminometer för blixttester med uppgraderingsalternativ och fristående drift.
Högpresterande luminescensdetektion
  • Detekterar mindre än 0,5 zmol eldfluga luciferas (1 amol ATP/rör)
  • Ljusinsamlingen maximeras genom nära kontakt mellan provet och detektorn och optimerade ljusreflektorer runt provprovflaskan
  • Detektorn arbetade i fotonräkningsläge, vilket säkerställde mycket låg bakgrundssignal, utmärkt signal-brusförhållande och högsta linjäritet
Enastående flexibilitet
  • Provkammare utformad för prestanda och flexibilitet – välj det provformat som passar din applikation bäst
  • Valfria provhållare möjliggör noggrann injektion i mikrocentrifugrör och standardluminescensrör
  • Kompatibel med standard 12 mm luminescensrör (55 och 75 mm) och mikrocentrifugrör (1,5 och 2 ml)
Intuitiv pekskärmsfunktion
  • Pekskärmsstyrd mjukvara styrd med pekskärmsgester
  • Lättanvänd programvara med avancerade funktioner såsom hantering av replikater, dubbla assay-beräkningar och visning av grafik
  • Data kan laddas ner på en USB sticka, skrivas ut eller exporteras för vidare beräkning i Excel eller andra program
Flexibla injektorlösningar
  • Finns med upp till två sprutliknande automatiska reagensinjektorer
  • Insprutningsvolymområde på 20 till 500 μl
  • Färdiga provhållare för exakt injektion för 1,5 ml och 2 ml mikrofugerör, samt rör med 55 mm och 75 mm, 12 mm diameter
  • Inkluderar: Luminometer, Strömadapter, Användarmanualer, Standardtillbehör
Specifikationer
Typ Luminometer
Visningstyp 7 tum Kapacitiv beröring, gestkontroll, 480 x 800 pixlar
Anslutningstyp Pekskärmsdrift
Detektor Lågbrusig fotomultiplikatorrör i enkelfotonräkningsläge
Detektionsmetod Luminescens
Detektionsgränser <1 amol ATP
Volym (metrisk) dispensering 20 till 500 μl
Färg ljusgrå
För användning med (applikation) Luminescensanalyser
Spänning 24 V
Frekvens 50/60 Hz
För användning med (utrustning) Rör
Höjd (metrisk) 241 mm
Bredd (metrisk) 349 mm
Djup (metriskt) 150 mm
Vikt (metrisk) 7.5 kg
Inkluderar 1 injektor
Förvaringskrav 0 °C till 40 °C
Certifikat och efterlevnad EEC