Läs mer
Berthold Technologies Sirius 2 Provhållare/Reflektor för Microfuge-flaskor
Produktkod. 31777406 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Luminescensapplikationer
Produktkod. För användning med (applikation)
31777406 Luminescensapplikationer
1 options
Produktkod. 31777406 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 84722
Beräknad leverans: 20-11-2026
Valfri provhållare för mätning i mikrocentrifugrör.
  • Standardprovhållaren stöder luminescensrör (12 mm i diameter, 55 mm eller 75 mm lång)
  • Inte kompatibel med mikrocentrifugrör
  • Den valfria provhållaren möjliggör endast mätning (ingen injektion) i mikrocentrifugrör
  • Injektion i mikrocentrifugrör kräver provhållare 84720
Specifikationer
Typ Adapter
Färg Svart
För användning med (applikation) Luminescensapplikationer
För användning med (utrustning) Sirius 2 LB 9526 rörluminometer