Learn More
Berthold Technologies Sirius 2 Sample Holder/Reflector For Microfuge Vials
Product Code. 31777406 Shop All Berthold Technologies Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Application):
Luminescence Applications
Unit Size:
Each
Product Code. For Use With (Application) Unit Size
31777406 Luminescence Applications Each
1 options
Product Code. 31777406 Supplier Berthold Technologies Supplier No. 84722
Beräknad leverans: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Optional sample holder for measuring in microcentrifuge tubes.
  • The standard sample holder supports luminescence tubes (12 mm diameter, 55 mm or 75 mm length)
  • Not compatible with microcentrifuge tubes
  • The optional sample holder enables measurement only (no injection) in microcentrifuge tubes
  • Injection in microcentrifuge tubes requires sample holder 84720
Spécification
Type Adapter
Color Black
For Use With (Application) Luminescence Applications
For Use With (Equipment) Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.