missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SIRP beta 1/CD172b Antibody (308908), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Produktkod. 30023610 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30023610 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30023610 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB20961PEATT594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

SIRP beta 1/CD172b Monoclonal antibody specifically detects SIRP beta 1/CD172b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SIRP beta 1/CD172b
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 308908
Konjugera PE/ATTO 594
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias CD172 antigen-like family member B, CD172b, CD172b antigen, DKFZp686A05192, FLJ26614, signal-regulatory protein beta 1, signal-regulatory protein beta-1, SIRP-BETA-1, SIRP-beta-1 isoform 3
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SIRP beta 1/CD172b, Gly26-Ala369 (Arg53His and Ala363Pro), Accession # O00241.4
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10326
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.