missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SIRP beta 1/gamma Antibody (308906), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB2096X
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SIRP beta 1/gamma Monoclonal antibody specifically detects SIRP beta 1/gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| SIRP beta 1/gamma | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 308906 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD172b;SIRPB1;SIRP-BETA-1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SIRP beta 1, Gly26-Ala369 (Arg53His and Ala363Pro), Accession # O00241.4 | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Signaling, Immunology | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering