Läs mer
Novus Biologicals™ SIRP delta 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18456669 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18456669 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18456669 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00128646T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Protein Phosphatase
Mål SIRP delta
Synonym dJ576H24.4, Protein tyrosine phosphatase non-receptor type substrate 1-like 2, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1-like 2, PTPNS1L2, signal-regulatory protein delta, SIRP-delta
Gensymbol SIRPD