missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SIRP gamma/CD172g Antibody (1H7C2), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Produktkod. 18533450 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18533450 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18533450 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP306476AF750

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

SIRP gamma/CD172g Monoclonal antibody specifically detects SIRP gamma/CD172g in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SIRP gamma/CD172g
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 1H7C2
Konjugera Alexa Fluor 750
Utspädning ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias bA77C3.1, CD172g, CD172g antigen, FLJ42230, signal-regulatory protein beta 2, Signal-regulatory protein beta-2, signal-regulatory protein gamma, SIRP beta 2, SIRP-B2, SIRPB2CD172 antigen-like family member B, SIRP-beta-2, SIRPgamma, SIRP-gamma
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SIRP gamma/CD172g (NP_061026.2; Met 1-Ser 364).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55423
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.