Läs mer
SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SIRT1/2 Inhibitor IV','Cambinol |
| CAS | 14513-15-6 |
| Molekylformel | C21H16N2O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methyl]-6-phenyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 5-[(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one, Cambinol, NSC 112546 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16N2O2S/c24-18-11-10-13-6-4-5-9-15(13)16(18)12-17-19(14-7-2-1-3-8-14)22-21(26)23-20(17)25/h1-11,24H,12H2,(H2,22,23,25,26) |
| LEDER | Oc1ccc2ccccc2c1CC3=C(NC(=S)NC3=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 5-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-6-phenyl-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.43 |
| Formel vikt | 360.0932 |