Läs mer
Sirt2-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16484628
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484628 10 mg
16447347 5 mg
16430927 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16484628 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112427
MedChemExpress Sirt2-IN-1 (Compound 9) is a sirtuin 2 (Sirt2) inhibitor with an IC50 of 163 nM.
Sirt2-IN-1 (Compound 9) is a sirtuin 2 (Sirt2) inhibitor with an IC50 of 163 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sirt2-IN-1
CAS 1862238-00-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H27N7O2S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (268.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=NC=C(CC2=CC=CC(OCC3=CN(CC4=CC=CC=C4)N=N3)=C2)S1)CSC5=NC(C)=CC(C)=N5
Molekylvikt (g/mol) 557.69
Formel vikt 557.69
Procent renhet 98.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death