Läs mer
SIRT5 inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivning
SIRT5 inhibitor 1 is a potent Human Sirtuin 5 deacylase inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SIRT5 inhibitor 1 |
| CAS | 2166487-21-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H39FN6O6S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (185.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(N[C@@H](CCCCNC(NCCC(O)=O)=S)C(N[C@H](C(NC1CCC1)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)=O)(C4=CC(F)=CC=C4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 674.81 |
| Formel vikt | 674.81 |
| Visa mer |