Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sirtinol
Produktkod. 15476419
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
15476419 10 mg
1 options
Produktkod. 15476419 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64486.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 410536-97-9 | C26H22N2O2, C26H22N2O2 | 394,47 g/mol
Sirtinol är en cellpermeabel specifik hämmare av sirtuin NAD-beroende deacetylaser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Benvit till gul
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Sirtinol är en cellpermeabel specifik hämmare av sirtuin NAD-beroende deacetylaser
CAS 410536-97-9
Molekylformel C26H22N2O2
Formel vikt 394,46 g/mol
Synonym (E)-2-((2-hydroxinaftalen-1-yl)metylenamino)-N-(1-fenyletyl)bensamid
Löslighet Löslig i vatten, DMSO och metanol
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.