Läs mer
Sirtinol, MedChemExpress
Produktkod. 16498407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498407 5 mg
16495718 10 mg
16421887 50 mg
16406216 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13515
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sirtinol
CAS 410536-97-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H22N2O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (25.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC(C1=CC=CC=C1)C)C2=CC=CC=C2/N=C/C3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Molekylvikt (g/mol) 394.47
Formel vikt 394.47
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death