Läs mer
Sirtuin modulator 1, MedChemExpress
Produktkod. p-200096141
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16497888
Brand: Medchem Express HY19758A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sirtuin modulator 1 is a modulator of SIRTl, a homolog of SIRT3, with EC1.5 of < 1 μM, extracted from patent WO 2010071853 A1, Compound No.4.
Sirtuin modulator 1 is a modulator of SIRTl, a homolog of SIRT3, with EC1.5 of < 1 μM, extracted from patent WO 2010071853 A1, Compound No.4.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sirtuin modulator 1
Fysisk form Solid
CAS 2070015-26-6
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H32ClN5O2S2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(CCCOC)SC(C2=CC=CC=C2)=N1)NC3=CC=CC=C3C4=NC5=C(N=CC(CN6CCCC6)=C5)S4.Cl[H]
Molekylvikt (g/mol) 606.2
Formel vikt 606.2
Procent renhet 99.72%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.