Läs mer
STEMCELL Technologies SIS3
Descrizione
- SIS3 (specific inhibitor of SMAD3) is a cell-permeable selective inhibitor of transforming growth factor β1 (TGF-β1)-dependent SMAD3 phosphorylation (IC50 = 3 μM) and SMAD3-mediated cellular signaling (Jinnin et al.) SIS3 has no effect on SMAD2, p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), extracellular signal-regulated kinase (ERK), or phosphoinositide 3-kinases
- Facilitates the production of anterior ectoderm from mouse induced pluripotent stem cells (Oshima et al.)
- Inhibits myofibroblast differentiation of normal human dermal fibroblasts (Jinnin et al.)
Specifica
Specifica
| CAS | 1009104-85-1 |
| Synonym | Smad3 inhibitor |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C28H27N3O3 |
| Renhet | ≥98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?