Läs mer
Sisapronil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sisapronil |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H6Cl2F8N4/c16-6-1-5(14(20,21)22)2-7(17)10(6)29-11(27)9(8(3-26)28-29)12(15(23,24)25)4-13(12,18)19/h1-2H,4,27H2 |
| Formel vikt | 463.9842 |