Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sisomicinsulfat, 90 %
Produktkod. 15427279
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427279 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15427279 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66063.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 53179-09-2 | C19H39N5O11S | 545,605 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53179-09-2
Molekylformel C19H39N5O11S
Molekylvikt (g/mol) 545.605
MDL-nummer MFCD00058308
InChI-nyckel JVTNJDPXUPRGIE-DAVQCCERSA-N
Synonym sisomicin sulfate
PubChem CID 123134107
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S)-2-[(2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[[3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid
LEDER CC1(COC(C(C1NC)O)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(CC=C(O3)CN)N)N)N)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sisomicin sulfate
Smältpunkt 70 °C till 73 °C
Kokpunkt 155 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 692.72
Procent renhet 90%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning