Läs mer
Sisomicin sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16419885
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16419885 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 16419885 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1222
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Sisomicin is a broad-spectrum aminoglycoside antibiotic produced by Micromonospora inyoensis. sisomicin has great activity against gram-positive bacteria.
Sisomicin is a broad-spectrum aminoglycoside antibiotic produced by Micromonospora inyoensis. sisomicin has great activity against gram-positive bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sisomicin sulfate
CAS 53179-09-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H37N5O7.5/2H2SO4
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (28.87 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER N[C@H]1[C@](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@@]3([H])OC[C@@](O)(C)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)([H])OC(CN)=CC1.[2.5H2SO4]
Molekylvikt (g/mol) 692.72
Formel vikt 692.72
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation