Läs mer
Sisomicinsulfatsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sisomicin Sulfate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H37N5O7.5H2O4S/c2*1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;5*1-5(2,3)4/h2*3,9-18,24-27H,4-7,20-23H2,1-2H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*9-,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19+;;;;;/m11...../s1 |
| Formel vikt | 1384.3755 |
| Procent renhet | >95% |