Läs mer
Sisomycinsulfat, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320690
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30320690 100 mg
1 options
Produktkod. 30320690 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16970805
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sisomicin Sulfate
CAS 53179-09-2
Analyt- eller komponentnamn Sisomicin Sulfate
Frakt skick +20 °C
Molekylformel 2 C19 H37 N5 O7 . 5 H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Antibiotic 66-40 sulfate, Baymicin, Extramycin, Mensiso, Sisobiotic, Sisolline, Sisomicin sulfate, Sisomin, Sisomycin sulfate, Sissomicin sulfate, D-Streptamine, O-3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (2:5), D-Streptamine, O-3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (2:5) (salt) (9CI), Gentamicin Sulfate Impurity A as Sulfate, Netilmicin Sulfate Impurity A as Sulfate, Gentamicin Impurity A as Sulfate, Netilmicin Impurity A as Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C19H37N5O7.5H2O4S/c2*1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;5*1-5(2,3)4/h2*3,9-18,24-27H,4-7,20-23H2,1-2H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*9-,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19+;;;;;/m11...../s1
LEDER CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3OC(=CC[C@H]3N)CN)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6OC(=CC[C@H]6N)CN)[C@@H]5O)OC[C@]4(C)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[[(2S,3R)-3-amino-6-(aminometyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-hydroxycyklohexyl]oxy-5-metyl-4-(metylamino)oxan-3,5-diol; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 1385.45
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 1384,3755 g/mol