Läs mer
mb2 Sittstolar i polyuretan
Beskrivning
- Sit stand black
- Sturdy steel tube sit stands with ergonomically shaped, sturdy integral foam seats
- Seat height adjustment 600 to 850 mm
- Seat tilt 15° horizontal 16° with automatic return
- Non-slip floor glides
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sittstol |
| Färg | Black |
| Justerbar (höjd) | Yes |
| Justerbar | Height |
| För användning med (utrustning) | För bänkskiva |
| Höjd (metrisk) | 480 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 600 to 850 mm |
| Vikt (metrisk) | 9 kg |
| Med armstöd | No |
| Visa mer |