Läs mer
mb2 Sitt-stå pall, Anti-Static
Produktkod. 30130611
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
30130611 Svart
1 options
Produktkod. 30130611 Leverantör mb2 Leverantörsnummer ADP/AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.00 SEK
    3572.57 SEK / Paket med 1
    Save 112.43 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sitt-stå pall, antistatisk
  • Sitt-stå pall polyuretan antistatisk
  • Sitthöjden varierar från 25 till 34 tum.
  • Sittlutning 15 °C
  • Gummi glider
Specifikationer
Produkttyp ESD-stol
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sitthöjd 650 till 850 mm
Vikt (metrisk) 9 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Nej
Med hjul Nej
Fotstöd Nej
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Polyuretan
Typ av sittplatser Pall